Learn More
Adaptateur à tige courte Quickfit™
Déverse les distillats provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs. Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont disponibles dans une grande variété de tailles allant des tiges courtes aux tiges très longues.
Marque:  Quickfit RA1/01
Code produit. 12425366
  • 31.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Alimentation de distillat provenant des condenseurs dans les récipients récepteurs.Les adaptateurs à tige courte Quickfit™ sont proposés dans différentes longueurs (courte à très longue).
  • Avec tige courte ou longue
  • Utilisée pour le déversement de distillats provenant de condenseurs dans des récipients récepteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
65 mm
14/23
2,55 in
Alimentation de distillat provenant des condensateurs dans les récipients récepteurs
Adaptateur pour récepteur