Learn More
Douilles de joint en verre Quickfit™
Fabriquée avec une longueur de tige minimale de 100 mm
Marque:  Quickfit SRB7UB
Code produit. 12603072
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Fabriquée avec une longueur de tige minimale de 100 mm
  • Cols en verre rodé sans badge
  • Exempts de tout marquage en céramique
  • Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
  • Joints de haute qualité fabriqués pour une précision qui surpasse les exigences de la norme ISO 383
  • La précision du joint et la finition fine de la surface réduisent les possibilités de grippage ou de fuite du joint
  • Avec bord rond sur le dessus du col pour une résistance mécanique supplémentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/Pk.
43297
1.5mm
Emboîture à joint pour verre
0.05 in
Verre borosilicaté Pyrex