Learn More
Douilles de joint en verre Quickfit™
Click to view available options
Taille du joint:
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
43392
45/40
60/46
Épaisseur (métrique) de paroi:
1,5mm
1,5 mm
1,8mm
1,8 mm
2mm
2,3mm
2,5mm
3,2mm
Quantité:
1/boîte
10/boîte
10/paquet
5/boîte
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
50 pièces
Description
Fabriquée avec une longueur de tige minimale de 100 mm
- Cols en verre rodé sans badge
- Exempts de tout marquage en céramique
- Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
- Joints de haute qualité fabriqués pour une précision qui surpasse les exigences de la norme ISO 383
- La précision du joint et la finition fine de la surface réduisent les possibilités de grippage ou de fuite du joint
- Avec bord rond sur le dessus du col pour une résistance mécanique supplémentaire
Spécification
Spécification
| Quantité | 10/boîte |
| Type | Emboîture à joint pour verre |
| Taille du joint | 24/29 |
| Épaisseur (impériale) de paroi | 0.08 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 2mm |