Learn More
Douilles de joint en verre Quickfit™
Fabriquée avec une longueur de tige minimale de 100 mm
Marque:  Quickfit SRB29UB
Code produit. 12455406
  • 81.90€ / 10 pièces
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fabriquée avec une longueur de tige minimale de 100 mm
  • Cols en verre rodé sans badge
  • Exempts de tout marquage en céramique
  • Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
  • Joints de haute qualité fabriqués pour une précision qui surpasse les exigences de la norme ISO 383
  • La précision du joint et la finition fine de la surface réduisent les possibilités de grippage ou de fuite du joint
  • Avec bord rond sur le dessus du col pour une résistance mécanique supplémentaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
29/32
2mm
Emboîture à joint pour verre
0.08 in