Learn More
Douilles de joint en verre Quickfit™
Fabriquée avec une longueur de tige minimale de 100 mm
Marque: Quickfit SRB19UB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriquée avec une longueur de tige minimale de 100 mm
- Cols en verre rodé sans badge
- Exempts de tout marquage en céramique
- Évitent le problème de carbonisation de badge à des températures élevées pouvant donner un aspect peu soigné
- Joints de haute qualité fabriqués pour une précision qui surpasse les exigences de la norme ISO 383
- La précision du joint et la finition fine de la surface réduisent les possibilités de grippage ou de fuite du joint
- Avec bord rond sur le dessus du col pour une résistance mécanique supplémentaire
Spécification
10/boîte | |
19/26 | |
2mm |
Emboîture à joint pour verre | |
0.08 in |