Learn More
Entonnoir Quickfit™ avec cône en verre rodé
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
44.60€ - 47.65€
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur | 105mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté |
Comprend | Cône en verre à fond plat Quickfit™ |
Type de produit | Entonnoir à poudre |
Code produit | Marque | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12094213
|
Quickfit
CF5/1 |
14/23 |
44.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12004223
|
Quickfit
CF5/2 |
19/26 |
44.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12438816
|
Quickfit
CF5/3 |
24/29 |
46.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11328054
|
Quickfit
CF5/4 |
29/32 |
46.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11338054
|
Quickfit
CF5/5 |
34/35 |
47.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
- Conçues pour le transfert de poudres dans les flacons et récipients Quickfit™
- Avec cône en verre rodé Quickfit™
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
105mm | |
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
Cône en verre à fond plat Quickfit™ | |
Entonnoir à poudre |