Learn More
Entonnoir Quickfit™ avec cône en verre rodé
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques. L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
Marque: Quickfit CF5/2
41.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23259" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.21420kg
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques.L’entonnoir Quickfit™ avec rodage mâle en verre est conçu pour le transfert des poudres dans les flacons et les récipients Quickfit™.
- Conçues pour le transfert de poudres dans les flacons et récipients Quickfit™
- Avec cône en verre rodé Quickfit™
- En verre borosilicaté Pyrex™ résistant aux produits chimiques
Spécification
105mm | |
19/26 | |
Entonnoir à poudre |
Verre borosilicaté Pyrex™, Verre borosilicaté | |
Cône en verre à fond plat Quickfit™ |