Learn More
Tête de flacon Dreschel Quickfit™ pour flacon laveur de gaz
Description
Conforme à la norme BS 2461 Le flacon laveur Quickfit™ Dreschel inclut des connecteurs en plastique amovibles facilitant l’insertion d’une tubulure souple à alésage de 9 mm. La tête et le flacon laveur doivent être commandés séparément.
- Conformes à la norme BS 2461
- Type Dreschel
- Avec connecteurs en plastique amovibles pour faciliter l’installation de tubes flexibles à alésage de 9 mm
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Comprend | Connecteurs en plastique amovibles |
Matériau | Verre borosilicaté |
Longueur (métrique) | Tige : 175 mm |
Quantité | 1/boîte |
Certifications/Conformité | BS 2461 |
Forme | Cylindrique |
Type de produit | Tête de flacon type Drechsel |
À utiliser avec (équipement) | MF29/3/250 |
Longueur (impériale) | 6,88 in |
Afficher plus |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%