Learn More
DWK Life Sciences Pissette Kimble™ Kontes™ Guth Unitized™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’index contrôle le débit à l’aide de l’orifice d’aération
- Flacon en verre borosilicaté de 32 oz (1000 ml)
- Parties en caoutchouc néoprène
- Se compose d’un système de fermeture avec tube de distribution et bouchon ; flacon avec poire d’aspiration et soupape antiretour d’air
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 l |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Nbre par carton | 1Each |
| Quantité | 1 par lot |
| Type de produit | Pissette |