Learn More
Colonne de chromatographie Quickfit™ avec cône rodé
Fabriqué en verre borosilicaté. La colonne de chromatographie Quickfit™ avec cône rodé comprend un disque fritté en verre résistant chimiquement de porosité 0. La douille supérieure peut être connectée à un réservoir de solvant. Le cône inférieur peut être connecté à l’adaptateur de robinet d’arrêt CR3T/23 pour contrôler le débit d’éluant.
344.00€ - 393.00€
Spécification
Description | Colonne de chromatographie |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 18 mm |
Quantité | 1/boîte |
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex™ |
Types de connecteurs | Cône 19/26, prise 24/29 |
Description
- Avec disque fritté en verre - porosité 0 pour supporter le conditionnement de la colonne
- La douille supérieure peut être connectée à un réservoir de solvant
- Le cône inférieur peut être connecté à l’adaptateur de robinet d’arrêt CR3T/23 pour contrôler le débit d’éluant
- En verre borosilicaté
Spécification
Colonne de chromatographie | |
1/boîte | |
Cône 19/26, prise 24/29 |
18 mm | |
Verre borosilicaté Pyrex™ | |
Disque en verre fritté |