Learn More
Colonne de chromatographie Quickfit™ avec cône rodé
Fabriqué en verre borosilicaté. La colonne de chromatographie Quickfit™ avec cône rodé comprend un disque fritté en verre résistant chimiquement de porosité 0. La douille supérieure peut être connectée à un réservoir de solvant. Le cône inférieur peut être connecté à l’adaptateur de robinet d’arrêt CR3T/23 pour contrôler le débit d’éluant.
Marque:  Quickfit CR32/40
Code produit. 15557770
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Avec disque fritté en verre - porosité 0 pour supporter le conditionnement de la colonne
  • La douille supérieure peut être connectée à un réservoir de solvant
  • Le cône inférieur peut être connecté à l’adaptateur de robinet d’arrêt CR3T/23 pour contrôler le débit d’éluant
  • En verre borosilicaté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne de chromatographie
18 mm
Verre borosilicaté Pyrex™
Disque en verre fritté
1/boîte
515 mm
Cône 19/26, prise 24/29