Learn More
Extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™
Conforme à la norme BS 2071. L’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™ élimine les composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage / siphonnage répété avec du solvant. Un large choix d’extracteurs pouvant accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction est disponible. Tube de siphon concentrique formé avec précision offre des performances fiables
136.00€ - 228.00€
Spécification
Type de produit | Extracteur Soxhlet |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
À utiliser avec (application) | Convient à l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant |
Certifications/Conformité | BS 2071 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Taille du cône | Fond à joint de réduction standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Taille du cône | Fond à joint de réduction standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11371885
|
Quickfit
EX5/63 |
100 mL | 220 mm | 24/29 | 40/38 |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11381885
|
Quickfit
EX5/83 |
200 mL | 250 mm | 24/29 | 50/42 |
220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12004793
|
Quickfit
EX5/55/100 |
100 mL | 240 mm | 34/35 | 34/35 |
173.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11331885
|
Quickfit
EX5/32 |
20 mL | 175 mm | 19/26 | 24/29 |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11351885
|
Quickfit
EX5/53 |
60 mL | 205 mm | 24/29 | 34/35 |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11341885
|
Quickfit
EX5/43 |
40 mL | 200 mm | 24/29 | 29/32 |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Conforme à la norme BS 2071. L’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™ élimine les composants solubles ou les impuretés provenant de solides via un procédé de trempage / siphonnage répété avec du solvant. Large sélection d’extracteurs pour accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction. Tube de siphon concentrique de forme optimale pour des performances fiables.
- Conformes à la norme BS 2071
- Pour l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant
- Large choix d’extracteurs pouvant accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction
- Tube de siphon concentrique formé avec précision pour des performances fiables
Spécification
Extracteur Soxhlet | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Convient à l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant | |
BS 2071 |