Learn More
Extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
200 mL
Fond à joint de réduction standard:
24/29
29/32
34/35
40/38
50/42
Hauteur (métrique):
175 mm
200 mm
205 mm
220 mm
240 mm
250 mm
Taille du cône:
19/26
24/29
34/35
Conditionnement:
1 pièce
Description
Conforme à la norme BS 2071. L’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Quickfit™ élimine les composants solubles ou les impuretés provenant de solides via un procédé de trempage / siphonnage répété avec du solvant. Large sélection d’extracteurs pour accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction. Tube de siphon concentrique de forme optimale pour des performances fiables.
- Conformes à la norme BS 2071
- Pour l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant
- Large choix d’extracteurs pouvant accueillir la plupart des tailles d’échantillons et de cartouches d’extraction
- Tube de siphon concentrique formé avec précision pour des performances fiables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Extracteur Soxhlet |
| Capacité (métrique) | 20 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
| Taille du cône | 19/26 |
| À utiliser avec (application) | Convient à l’extraction de composants solubles ou d’impuretés provenant de solides via un procédé de trempage/siphonnage répété avec du solvant |
| Certifications/Conformité | BS 2071 |
| Fond à joint de réduction standard | 24/29 |
| Hauteur (métrique) | 175 mm |