Learn More
Flacon à fond rond en verre borosilicaté Quickfit™ avec col latéral septum
Conçu pour les préparations à semi-micro et micro-échelle.
198.00€ - 257.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Conçus pour les préparations à semi-micro et micro-échelle |
Type de goulot | Col latéral de septum |
Forme du fond | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15577850
|
Quickfit
FR10/1S/SEP |
10 ml |
257.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15527870
|
Quickfit
FR25/1S/SEP |
25 ml | N/A | ||||||
Description
- Un col central vertical muni d’une prise Quickfit™ rodée de précision pour accueillir le cône Quickfit™
- Un col latéral incliné conçu pour prendre un joint septum en caoutchouc afin de permettre de manipuler facilement de petites quantités de liquide et en toute sécurité à l’aide d’une seringue
Spécification
Verre borosilicaté | |
Conçus pour les préparations à semi-micro et micro-échelle | |
Col latéral de septum | |
Rond |