Learn More
Flacon à fond rond en verre borosilicaté Quickfit™ avec col latéral septum
Conçu pour les préparations à semi-micro et micro-échelle.
Marque: Quickfit FR10/1S/SEP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un col central vertical avec une prise Quickfit™ rodée de précision pour accueillir le cône Quickfit™
- Un col latéral incliné conçu pour prendre un joint septum en caoutchouc afin de permettre de manipuler facilement de petites quantités de liquide et en toute sécurité à l’aide d’une seringue
Spécification
ISO 1773, ISO 4797 | |
Verre borosilicaté | |
60 mm | |
14/23 |
10 ml | |
Conçus pour les préparations à semi-micro et micro-échelle | |
Col latéral de septum | |
Rond |