Learn More
Flacon pour indice d’iode en verre borosilicaté Quickfit™
Conformes à la norme BS 2735
112.00€ - 636.00€
Spécification
Certifications/Conformité | BS 2735 |
---|---|
Description | En forme de coupe |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11333714
|
Quickfit
FIB250/3 |
250 ml | 24/29 |
146.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12959333
|
Quickfit
FIB500/3 |
500 ml | 24/29 |
112.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15507850
|
Quickfit
FIB500/4 |
500 ml | 29/32 |
636.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15597840
|
Quickfit
FIB250/4 |
250 ml | 29/32 |
570.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Conforme à la norme BS 2735
- Conformes à la norme BS 2735
- Pour la détermination de l’iode
- Le flacon est doté d’une prise de terre et d’un dessus en forme de cuvette
- Le bouchon a une poignée étendue qui se projette bien au-dessus du joint liquide
Spécification
BS 2735 | |
En forme de coupe |