Learn More
Flacon pour indice d’iode en verre borosilicaté Quickfit™
Conformes à la norme BS 2735
Marque:  Quickfit FIB500/3
98.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 12959333
  • 112.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
Conforme à la norme BS 2735
  • Conformes à la norme BS 2735
  • Pour la détermination de l’iode
  • Le flacon est doté d’une prise de terre et d’un dessus en forme de cuvette
  • Le bouchon a une poignée étendue qui se projette bien au-dessus du joint liquide
Remarque : le bouchon n'est pas inclus ; vendu séparément.
Spécification
Spécification
BS 2735
500 ml
24/29
Partie supérieure : En forme de coupe
Verre borosilicaté, Verre Pyrex