Learn More
Serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé et douille
Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mm. Le condenseur à serpentin en verre borosilicaté Quickfit™ avec rodages mâle et femelle est un condenseur hautement efficace qui offre une large surface de refroidissement. Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux.
105.00€ - 257.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté Pyrex |
---|---|
Type | Serpentin de réfrigérant |
À utiliser avec (application) | Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Longueur (métrique) l’enveloppe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11361855
|
Quickfit
C3/22/SC |
19/26 | 460 mm (général) 320 mm (effectif) |
223.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11331855
|
Quickfit
C3/12/SC |
19/26 | 305 mm (général) 165 mm (effectif) |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11341855
|
Quickfit
C3/13/SC |
24/29 | 310 mm (général) 165 mm (effectif) |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11371855
|
Quickfit
C3/23/SC |
24/29 | 465 mm (général) 320 mm (effectif) |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11351855
|
Quickfit
C3/14/SC |
29/32 | 315 mm (général) 165 mm (effectif) |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11381855
|
Quickfit
C3/24/SC |
29/32 | 470 mm (général) 320 mm (effectif) |
257.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mmLe condenseur à serpentin en verre borosilicaté Quickfit™ avec rodages mâle et femelle est un condenseur hautement efficace qui offre une large surface de refroidissement.Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux.
- Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux
- Réfrigérants hautement efficaces avec une grande surface de refroidissement
- Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mm
Spécification
Verre borosilicaté Pyrex | |
Serpentin de réfrigérant | |
Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux |