Learn More
Serpentin de réfrigérant en verre borosilicaté Quickfit™ avec cône rodé et douille
Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mm. Le condenseur à serpentin en verre borosilicaté Quickfit™ avec rodages mâle et femelle est un condenseur hautement efficace qui offre une large surface de refroidissement. Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux.
Marque:  Quickfit C3/13/SC
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.19980kg
Code produit. 11341855
  • 105.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-12-2024
Description
Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mmLe condenseur à serpentin en verre borosilicaté Quickfit™ avec rodages mâle et femelle est un condenseur hautement efficace qui offre une large surface de refroidissement.Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux.
  • Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux
  • Réfrigérants hautement efficaces avec une grande surface de refroidissement
  • Fourni avec des connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer simplement et en toute sécurité une tubulure flexible de 9 mm
Spécification
Spécification
24/29
Serpentin de réfrigérant
Verre borosilicaté Pyrex
Convient soit aux travaux de distillation soit aux travaux de reflux
310 mm (général) 165 mm (effectif)