Learn More
Quickfit™ Ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté
Kit complet comprenant tous les composants en verre nécessaires pour effectuer une extraction solide-liquide. L’ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté Quickfit™ comprend un extracteur, un condenseur et un flacon d’évaporation.
Marque:  Quickfit™ 600RDSX
650.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10283910
  • 718.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque assemblage comprend les composants de base pour l’extraction liquide-solide : Flacon / extracteur Soxhlet / condenseur / couvercles et clips associés
  • Différents assemblages avec diversescapacités d’extraction disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Appareils d’extraction de Soxhlet
Verre borosilicaté Pyrex
Idéal pour l’extraction solide-liquide
600 mL
Flacon FR2L/5S, EX5/75, DA5/75, extracteur JC75F Soxhlet, condenseur CX5/25/SC, couvercles et clips associés
Nom du produit
Quickfit™ Ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté > Capacité : 600 ml