Learn More
Quickfit™ Ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté
Kit complet comprenant tous les composants en verre nécessaires pour effectuer une extraction solide-liquide. L’ensemble d’extracteur Soxhlet complet en verre borosilicaté Quickfit™ comprend un extracteur, un condenseur et un flacon d’évaporation.
Marque: Quickfit™ 2LRCSX
Description
- Chaque assemblage comprend les composants de base pour l’extraction liquide-solide : Flacon / extracteur Soxhlet / condenseur / couvercles et clips associés
- Différents assemblages avec diversescapacités d’extraction disponibles
Spécification
Appareils d’extraction de Soxhlet | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
Idéal pour l’extraction solide-liquide |
2000 mL | |
Flacon FR5L/5US, EX5/105, DA5/100, extracteur JC100F Soxhlet, condenseur C13/55, couvercles et clips associés |