Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01 pour préparer des échantillons complexes en vue de l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus, toxines et autres contaminants.
Marque:  Thermo Scientific™ S1-15-AOAC-KIT
Code produit. 17349832
  • 175.64€ / Pack de 50
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode AOAC 2007.01. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Extrayez les analytes recherchés d’un échantillon homogénéisé à l’aide de sels d’extraction. Utilisez ces kits avec 10 ou 15 g d’échantillons. Vous avez le choix entre :
  • Sels d’extraction en sachets, sans tubes
  • Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml
  • Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml et homogénéisateurs en céramique
Produits chimiques utilisés pour la méthode AOAC 2007.01
  • Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
  • MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de la séparation liquide-liquide ; élimine l’eau restante de l’échantillon lors de la dSPE
  • Acétate de sodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
  • PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’extraction en phase solide dispersive
  • C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
  • GCB : noir de carbone graphitisé, élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’extraction QuEChERS pour méthode AOAC pour échantillon de 15 g ; 6 g de MgSO4 anhydre, 1,5 g d’acétate de sodium en sachets ; tubes vides de 50 ml ; 50/boîte
Sels en sachets, tubes
6 g de MgSO4 anhydre, 1,5 g d’acétate de sodium
50 ml
Kit d’extraction QuEChERS
Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode AOAC 2007.01
15 g d’échantillon