Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les kits d’extraction Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes en vue d’une analyse LC-MS ou GC-MS pour la détection des résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires ainsi que des toxines à l’aide de la méthode AOAC 2007.01. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Kits d’extraction pour la méthode QuEChERS AOAC 2007.01
Extrayez les analytes recherchés d’un échantillon homogénéisé à l’aide de sels d’extraction. Utilisez ces kits avec 10 ou 15 g d’échantillons. Vous avez le choix entre :
- Sels d’extraction en sachets, sans tubes
- Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml
- Sels d’extraction en sachets avec tubes de 50 ml et homogénéisateurs en céramique
Produits chimiques utilisés pour la méthode AOAC 2007.01
- Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
- MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile lors de la séparation liquide-liquide ; élimine l’eau restante de l’échantillon lors de la dSPE
- Acétate de sodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
- PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon lors de l’extraction en phase solide dispersive
- C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
- GCB : noir de carbone graphitisé, élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
Spécification
Spécification
| Description | Kit d’extraction QuEChERS AOAC pour échantillon de 15 g ; 6 g de MgSO4, 1,5 g d’acétate de sodium en sachets ; homogénéiseurs en céramique ; tubes vides de 50 ml ; 50/boîte |
| Type | Kit d’extraction QuEChERS |
| Comprend | Sels en sachets, tubes, homogénéisateurs en céramique |
| Méthode | Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode AOAC 2007.01 |
| Salt Composition | 6 g de MgSO4, 1,5 g d’acétate de sodium |
| Taille de l’échantillon | 15 g d’échantillon |
| Dimension du tube | 50 ml |