Learn More
Hellma™ Semi-micro cuves en quartz Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour cellules semi-micro en quartz Hellma™ Suprasil™ sont fabriquées en quartz, un matériau chimiquement très résistant et qui ne se déforme pas, même à hautes températures jusqu’à environ 1000°C.
140.00€ - 514.00€
Spécification
Type | Cellule semi-micro |
---|---|
Capacité (métrique) | 1,4 ml |
Matériau | Suprasil quartz |
Largeur (métrique) intérieure | 4mm |
Longueur du trajet optique | 10 mm |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10518881
|
Hellma™
114F-10-40 |
46mm |
514.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786284
|
Hellma™
6040-UV-10-531 |
45 mm | |||||||
10739491
|
Hellma™
6040-UV-10-531 |
45 mm |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haute transmission des UV
- Faible dilatation thermique
Spécification
Cellule semi-micro | |
Suprasil quartz | |
10 mm | |
12,5mm |
1,4 ml | |
4mm | |
260 à 2500nm |