Learn More
Hellma™ Semi-micro cuves en quartz Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour cellules semi-micro en quartz Hellma™ Suprasil™ sont fabriquées en quartz, un matériau chimiquement très résistant et qui ne se déforme pas, même à hautes températures jusqu’à environ 1000°C.
Marke: Hellma™ 6040-UV-10-531
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Haute transmission des UV
- Faible dilatation thermique
Spezifikation
Cellule semi-micro | |
Suprasil quartz | |
À l’unité | |
260 à 2500 nm | |
12,5mm |
1,4 ml | |
4 mm | |
10 mm | |
45 mm |