Learn More
Hellma™ Micro cellules en quartz Suprasil
228.00€ - 418.99€
Spécification
Type | Micro cellule |
---|---|
Matériau | Suprasil quartz |
Matériau du bouchon | PTFE |
Quantité | 1Each |
Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur du trajet optique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10363981
|
Hellma™
110-50-40 |
50 mm |
418.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10787181
|
Hellma™
111-10-40 |
10 x 10 mm |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10209951
|
Hellma™
110-5-40 |
5 mm |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Micro cellule | |
PTFE | |
De 200 à 2500 nm | |
12,5mm |
Suprasil quartz | |
1Each | |
46 mm |