Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lames de microscope quartz
Lames de quartz fusionnées fabriquées par fusion de silice cristalline naturelle
51.56€ - 267.33€
Spécification
Épaisseur (métrique) | 1 mm |
---|---|
Description | Fabriqué en quartz fondu |
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15476445
|
Thermo Scientific Chemicals
042295.KG |
1 pièce | 25,4 x 25,4 mm |
51.56€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15486445
|
Thermo Scientific Chemicals
042295.KJ |
5 pièces | 25,4 x 25,4 mm |
178.89€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15496445
|
Thermo Scientific Chemicals
042296.KG |
1 pièce | 50,8 x 25,4 mm |
59.09€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15406455
|
Thermo Scientific Chemicals
042296.KJ |
5 pièces | 50,8 x 25,4 mm |
236.18€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15416455
|
Thermo Scientific Chemicals
042297.KG |
1 pièce | 76,2 x 25,4 mm |
66.83€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15426455
|
Thermo Scientific Chemicals
042297.KJ |
5 pièces | 76,2 x 25,4 mm |
267.33€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Haute pureté chimique, point de fusion et résistance à la corrosion
- Extrêmement dur avec un faible coefficient d’expansion thermique
- Caractéristiques d’isolation électrique et transmission optique de l’ultra-violet à l’infrarouge
Specifications
1 mm | |
Fabriqué en quartz fondu |