Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lames de microscope quartz
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 pièce
5 pièces
Dimensions (L x l):
25,4 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
76,2 x 25,4 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Haute pureté chimique, point de fusion et résistance à la corrosion
- Extrêmement dur avec un faible coefficient d’expansion thermique
- Caractéristiques d’isolation électrique et transmission optique de l’ultra-violet à l’infrarouge
Specifications
Specifications
| Longueur (métrique) | 50,8 mm |
| Largeur (métrique) | 25,4 mm |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Description | Fabriqué en quartz fondu |
| Quantité | 1 pièce |
| Dimensions (L x l) | 50,8 x 25,4 mm |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction