Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 7 PRO
GREENER_CHOICE
Le système de PCR en temps réel Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro ajoute des fonctionnalités intelligentes et innovantes au flux de travaux PCR en temps réel (qPCR), le tout dans un format compact. Avec authentification faciale, commandes vocales, aide intelligente Smart Help, multiplexage, blocs interchangeables motorisés, flux de travail simplifié, logiciel intuitif et interface tactile capacitive de grande taille.
Marque:  Applied Biosystems™ A44293
Code produit. 16217641
  • 95840.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Caractéristiques du système de PCR en temps réel QuantStudio 7 Pro :
  • Fonctionnement mains libres facile et pratique grâce à l’authentification par reconnaissance faciale et aux commandes vocales
  • Réduction des erreurs et des entrées manuelles grâce au flux de travail qPCR intelligent et aux plaques d’essai TaqMan avec RFID
  • Gains d’espace grâce à un faible encombrement et à un véritable fonctionnement autonome ; configuration, démarrage, surveillance et analyse directement sur l’écran tactile
  • Tranquillité d’esprit grâce à l’aide intelligente Smart Help ; contactez l’assistance technique directement à partir de l’écran tactile
  • Réduction des durées d’indisponibilité grâce à l’assistance Smart Remote ; montrez les problèmes au support technique pour une résolution rapide
  • Polyvalence d’application avec des blocs facilement modifiés et quatre types de blocs différents
  • Productivité accrue avec compatibilité d’automatisation pour un fonctionnement 24/7
  • Accédez, analysez et partagez des données à tout moment et n’importe où grâce à notre plateforme Connect basée sur le cloud pour l’accès en temps réel aux informations, le stockage sécurisé des données et le partage des résultats en ligne
  • Surveillez les expériences à distance à l’aide de l’application de surveillance Instrument Connect
  • Logiciel de conception et d’analyse compatible avec les systèmes d’exploitation PC et Mac
  • Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
  • Offre une reproductibilité exceptionnelle avec une variation minimale entre les puits et entre les instruments
  • Conçu pour une simplicité d’utilisation optimale, le système offre une qualité élevée, une excellente fiabilité et une expérience utilisateur optimale pour les chercheurs qui souhaitent travailler plus intelligemment au laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PC (tour)
96
54,7 cm
Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an)
4°C à 99,9°C
QuantStudio 7 PRO
0,2 ml (96 puits)
Technologie CMOS
38 kg
0,4°C
Écran tactile
33,8 cm
52,5 cm
6,5°C/s
Éclairage LED blanc lumineux
5/6 cibles
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
96 puits
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 7 PRO > Ordinateur : Tour de PC, Garantie : Garantie fabricant de 1 an + 1 an de réparation et maintenance sur le terrain (avec 1 maintenance programmée)