Learn More
Applied Biosystems™ Kit QuantStudio 7 Flex
Offre la fiabilité, la sensibilité et la précision éprouvées du système Applied Biosystems ViiA 7 dans une nouvelle conception industrielle. Le système QuantStudio 7 Flex a été optimisé pour permettre la plus large gamme d’applications de PCR quantitative, avec des colorants, des formats et des options d’automatisation supplémentaires.
Marque: Applied Biosystems™ A27176
Description
- Le prix abordable vous permet d’obtenir un instrument de haute performance avec un investissement initial minimal en capitaux
- Compatible avec plus de 8 millions de dosages TaqMan™ pour les expériences d’expression génétique, de variation génétique, de régulation génétique ou d’expression protéique
- La conception intelligente de la plateforme QuantStudio™ associée à la fiabilité et à la précision des instruments Applied Biosystems™
- Logiciel facile à utiliser, écran tactile réactif et échange de blocs sans effort sans aucun outil nécessaire
- Le système QuantStudio™ 6 Flex prend en charge la polyvalence des 4 blocs interchangeables
Spécification
PC (tour) | |
96 | |
54,7 cm | |
Garantie fabricant de 1 an + 3 ans de réparation et maintenance sur site (avec 1 maintenance programmée/an) | |
4°C à 99,9°C | |
96 puits FAST, 6,5°C/s | |
Lampe pour système Optiflex | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
FAST à 96 puits |
0,25°C | |
Écran tactile | |
33,8 cm | |
52,5 cm | |
QuantStudio 7 Flex | |
6,0°C/s (96 puits FAST) | |
0,1 ml (96 puits FAST) | |
38 kg |