Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 10231™
Bénéficiez d’une identification rapide et précise des organismes microbiologiques avec des organismes biologiques réels se développant sur des milieux de culture microbiologiques frais enrichis.
Marque:  Thermo Scientific™ R4711503
1211.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12995993
  • 1275.00€ / 10 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 10231™ est fourni sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique.
  • Aucune dilution de série requise
  • Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
  • Prêts pour la réhydratation
  • Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Alertes de commande :
10 tests / flacons de contenu reconstitué ; 100 tests / kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10231TM*
Quanti-Cult Plus
Champignons
100 tests / kit
3149 [CBS 6431, CCY 29-3-106, CIP 48,72, DSM 1386, IFO 1594, NCPF 3179, NCYC 1363, NIH 3147, VTT C-85161]
Candida albicans ATCC™ 10231™
Organismes pour le contrôle qualité
CQ quantitatif
100 tests/kit
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot249562 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2025 Catalog NumberR4711503
Numéro de lot247547 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/04/2025 Catalog NumberR4711503
Numéro de lot247511 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberR4711503
Numéro de lot242624 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/04/2025 Catalog NumberR4711503
Numéro de lot235202 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/03/2025 Catalog NumberR4711503
Nom du produit
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 10231™ > Candida albicans ATCC 10231
*L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.