Learn More
Oxoid UK Cuve rectangulaire anaérobie de 2,5 litres terminée
Cuve rectangulaire anaérobie de 2,5 litres terminée, empilable
Marque: Oxoid UK AB0025A
322.61 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Description
Cuve rectangulaire anaérobie de 2,5 litres terminée, empilable, contient des plaques d’une taille allant jusqu’à 12 x 90 mm ou 21 x 55 mm
Spécification
Cuve rectangulaire | |
Pièce |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%