Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage d’ADNdb 1X Quant-iT™, haute sensibilité (HS) et large gamme (BR)
GREENER_CHOICE
Pour une quantification simple et précise de l’ADNdb, les dosages de l’ADNdb HS et BR Quant-iT 1X permettent d’effectuer jusqu’à 1 000 dosages par fluorescence dans un format de microplaque à 96 puits.
Marque:  Invitrogen™ Q33267
419.52 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17116039
  • 580.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Effectuez une quantification simple et précise de l’ADN dans une formulation 1X prête à l’emploi avec les kits de dosage de l’ADNdb HS (haute sensibilité) Quant-iT 1X et de l’ADNdb BR (large gamme) Quant-iT 1X. Les deux kits offrent une solution de travail prête à l’emploi. Chargez simplement votre échantillon, ajoutez la solution de travail d’ADNdb Qubit 1X HS ou BR, et lisez la concentration à l’aide d’un lecteur de microplaques à fluorescence.
Les kits de dosage de l’ADNdb HS et BR Quant-iT 1X sont hautement sélectifs pour l’ADN double brin (ADNdb) sur l’ARN, ce qui fournit une méthode précise et exacte pour la quantification des échantillons d’ADNdb. Pour effectuer le dosage, diluez votre échantillon (tout volume compris entre 1 et 20 µl est acceptable) dans la solution de travail 1X fournie, puis lisez la concentration à l’aide d’un lecteur de plaques à fluorescence.
Le kit de dosage HS de l’ADNdb Quant-iT 1X est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons de 10 pg/µl à 100 ng/µl, ce qui donne une plage de détection de base de 0,2 ng à 100 ng d’ADN dans un tube de dosage. Le kit de dosage de l’ADNdb BR Quant-iT 1X est conçu pour être précis pour les concentrations initiales d’échantillons d’ADN de 200 pg/µl à 4 000 ng/µl (selon le volume d’échantillon), ce qui donne une plage de détection de 4 à 4 000 ng d’ADN.
Les contaminants courants tels que les sels, les nucléotides libres, les solvants, les détergents et les protéines sont bien tolérés dans les dosages d’ADNdb. Les kits de dosage de l’ADNdb “1X ” fournissent un réactif et un tampon dans une formulation prête à l’emploi et sont hautement sélectifs pour l’ADNdb sur l’ADNsb, l’ARN et les protéines.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ADNdb 1X, large plage
506/523
Moins de ressources utilisées et moins de déchets
4 à 4000 ng
1 kit
Fluorescence
Lecteur de microplaques
1 000 (volume de dosage de 200 μl)
Quant-iT
Ce kit de dosage sera livré en deux composants.
• La solution de travail Quant-iT 1X dsDNA BR sera expédiée (dans des conditions ambiantes.)
• Les étalons d’ADN lambda de Quant-iT 1X dsDNA BR seront expédiés sur glace humide.
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Invitrogen™ Kits de dosage d’ADNdb 1X Quant-iT™, haute sensibilité (HS) et large gamme (BR) > Dosage Quant-iT™ 1X dsDNA BR ; 1000 dosages