Learn More
Hellma™ Cuves de type micro cellule en quartz pour absorption Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour micro cellules d’absorption en quartz Hellma™ Suprasil™ sont dotées d’un couvercle ou d’un bouchon en PTFE afin de limiter l’évaporation.
213.00€ - 910.00€
Spécification
Type | Macro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Suprasil QS Quartz |
Largeur (métrique) intérieure | 9,5mm |
Wavelength Range | 200 à 2500 nm |
Hauteur (métrique) | 45 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13227019
|
Hellma™
100-50-40 |
17 500 μL |
819.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10028190
|
Hellma™
100-40-40 |
14 000 μL |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10100591
|
Hellma™
100-20-40 |
7000 μl |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757263
|
Hellma™
100-20-40 |
7000 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11711764
|
Hellma™
100-100-40 |
35,000 μL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Très résistant aux produits chimiques
- Conserve sa forme, même à des températures élevées pouvant aller jusqu’à environ 1000°C
- 80 % de transmission de 320 à 2500 nm
Spécification
Macro cellule d’absorption | |
9,5mm | |
45 mm |
Suprasil QS Quartz | |
200 à 2500 nm | |
12,5mm |