Learn More
Hellma™ Cuves de type micro cellule en quartz pour absorption Suprasil™
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Les cuves pour micro cellules d’absorption en quartz Hellma™ Suprasil™ sont dotées d’un couvercle ou d’un bouchon en PTFE afin de limiter l’évaporation.
Marque: Hellma™ 100-100-40
Code nomenclature Nacres: NB.44
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Cuve haute précision• Volume 0,35 à 35mL
• Quartz suprasil QS ou verre optique spécial OS
• Cuve soudée sans collage
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves
• Vendues par paire
• Cuves verre Optique Special OS
• Verre d'une très grande pureté pour transmission à 80% de 320 à 2500nm, à vide
• Cuve quartz Suprasil QS
• Dioxyde de silice Si02 pour transmission supérieure à 80% de 200 à 2500nm, à vide
• Haute résistance chimique
• Tenue à la température jusqu'à 1000°C
• Cuve haute précision avec bouchon PTFE
• Cuve quartz QS
Spécification
Macro cellules d’absorption | |
Suprasil QS Quartz | |
100 mm | |
45 mm |
35,000 μL | |
9.5mm | |
200 à 2500 nm | |
12.5 mm |