Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrroloquinoline-quinone Code produit.: 17201292
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Pyrroloquinoline-quinone
Code produit. 17201292
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 17201292
Marque: Thermo Scientific Chemicals 467010010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72909-34-3
Formule moléculaire C14H6N2O8
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrroloquinoline quinone
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : légèrement soluble.
Poids de la formule 330,21
Clé InChI MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(N1)C1=C(C=C(N=C1C(=O)C2=O)C(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 330.21
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464415 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number467012500,467010010
Numéro de lotA0462885 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2024 Catalog Number467012500,467010010
Numéro de lotA0447588 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2022 Catalog Number467012500,467010010
Numéro de lotA0443623 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/07/2022 Catalog Number467012500,467010010
Numéro de lotA0419185 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2020 Catalog Number467012500,467010010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyrroloquinoline quinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Pyrroloquinoline quinone
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Pyrroloquinoline-quinone >