Learn More
Pyridinium chlorochromate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.83€ - 177.89€
Identifiants chimiques
CAS | 26299-14-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6ClCrNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.56 |
Numéro MDL | MFCD00013106 |
Synonyme | PCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10184150
|
Thermo Scientific Acros
183670250 |
25 g | Flacon en plastique |
26.83€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10012270
|
Thermo Scientific Acros
183671000 |
100 g | Flacon en plastique |
55.78€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10194150
|
Thermo Scientific Acros
183675000 |
500 g | Flacon en plastique |
177.89€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
26299-14-9 | |
215.56 | |
PCC |
C5H6ClCrNO3 | |
MFCD00013106 |
Spécification
Pyridinium chlorochromate | |
26299-14-9 | |
Orange | |
98% | |
MFCD00013106 | |
15, 8086 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: insoluble in dichloromethane | |
215.56 | |
Poudre cristalline |
98% | |
205.0°C | |
Authentique | |
C5H6ClCrNO3 | |
06,498; 07,308; 08,425; 09,397; 10,334; 11,450; 12,256; 13,237; 14,269; 15,57 | |
PCC | |
215.56 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 247-595-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Pyridinium chlorochromate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.