Learn More
Pyridinium chlorochromate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10194150
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26299-14-9
Formule moléculaire C5H6ClCrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.56
Numéro MDL MFCD00013106
Synonyme PCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyridinium chlorochromate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 205.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Fieser 06,498; 07,308; 08,425; 09,397; 10,334; 11,450; 12,256; 13,237; 14,269; 15,57
Merck Index 15, 8086
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: insoluble in dichloromethane
Poids de la formule 215.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pyridinium chlorochromate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.