Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer résistants à col large PYREX™
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col large Fisherbrand PYREX™ sont conçus pour une durée de vie plus longue et offrent une haute résistance aux attaques chimiques, une finition de la partie supérieure robuste et une bouche large.
Marque:  Corning™ 5100-500
82.72 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12565007
  • 150.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications.Les flacons Erlenmeyer à col large en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue. Ils offrent une grande résistance aux agressions des produits chimiques, un haut façonné et renforcé et un col large.
Flacon à col large spécialement recommandé pour une utilisation comme flacon de titration. Pour plus de commodité, ces flacons sont gradués de façon à indiquer la capacité approximative et disposent d’un grand marquage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rebords robustes
500 ml
100 à 500 ml
9,37 po
Vertical
6/boîte
Extra large avec marquage carré
Large
137 mm
5,3 in
Verre borosilicaté, Pyrex™
50 ml
23,8 cm
36/carton
Conique
Non
Non stérile
10
Nom du produit
Corning™ Flacons Erlenmeyer résistants à col large PYREX™ > 500 ml