Learn More
Memmert™ Raccord d’entrée de 23 mm pour UN160plus, position personnalisée à confirmer sur le côté gauche
Raccord d’entrée en option pour étuves Memmert.
Marque: Memmert™ UN160plusF4
Description
- Raccord d’entrée avec un diamètre de 23 mm
- Fermeture à rabat
- Position personnalisée à confirmer sur le côté gauche
Spécification
Étuve UN160plus | |
Port d’entrée | |
23 mm |