Learn More
Bécher Berzelius à forme haute Pyrex™
Description
Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex™ et conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331. Le bécher Berzelius de forme haute Pyrex™ comprend des graduations blanches et une pastille de marquage pour une évaluation facile du volume avec des liquides sombres. Le bec verseur intégré permet d’éviter les déversements pendant le versement.
- Conforment aux normes ISO 3819 et DIN 12331
- En verre borosilicaté Pyrex™
- De forme haute avec bec verseur
- Graduations et pastille de marquage blanches
Spécification
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 48 mm |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
Hauteur (métrique) | 80 mm |
Quantité | Boîte de 10 |
Type | Bécher |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Échelle graduée blanche |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Product Information
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30