Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en verre à fond rond PYREX™
Sans graduation
389.00€
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Non
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec Convient pour la manipulation des échantillons de sputum, la digestion, l’agitation, la neutralisation et la centrifugation
Nbre par carton 12
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Forme Longueur (métrique) Closure Included Matériau du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Forme Longueur (métrique) Closure Included Matériau du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
12704868
Afficher les documents
Corning™
8422-50
Cylindrique 122 mm Oui Phénolique
389.00€
12 pièces
Expédition estimée: 14-03-2025
Description
Ces tubes à centrifuger sans graduation à fond rond PYREX™ sont dotés d’un bec verseur pour une décantation facile.
Spécification
Spécification
50 ml
Verre borosilicaté
12
Non stérile
29 mm
Non
Convient pour la manipulation des échantillons de sputum, la digestion, l’agitation, la neutralisation et la centrifugation
12
Cylindrique
Centrifuge Tube