Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en verre à fond rond PYREX™
Sans graduation
Marque: Corning™ 8422-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces tubes à centrifuger sans graduation à fond rond PYREX™ sont dotés d’un bec verseur pour une décantation facile.Spécification
Phénolique | |
Non | |
Convient pour la manipulation des échantillons de sputum, la digestion, l’agitation, la neutralisation et la centrifugation | |
12 | |
24-410 | |
Cylindrique | |
Oui | |
Centrifuge Tube |
50 ml | |
Verre borosilicaté | |
Caoutchouc | |
12 | |
Non stérile | |
122 mm | |
29 mm |