Learn More
Adaptateur de creuset de Gooch Pyrex™
Pour les applications telles que le filtrage et le lavage des précipités avant le séchage
Marque:  Pyrex 3690/04M
Code produit. 12643202
  • 298.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Permet de monter des creusets de Gooch sur un flacon de filtration Büchner
  • Utile pour le filtrage et le lavage des précipités avant le séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Utile pour le filtrage et le lavage des précipités avant le séchage
2,67in
Verre borosilicaté Pyrex
Creuset de Gooch
68 mm
Adaptateur de Gooch