Learn More
Adaptateur de creuset de Gooch Pyrex™
Code produit. p-8002978
Click to view available options
Hauteur (métrique):
60 mm
68 mm
78 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12693192
Marque: Pyrex 3690/02M
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les applications telles que le filtrage et le lavage des précipités avant le séchage
  • Permet de monter des creusets de Gooch sur un flacon de filtration Büchner
  • Utile pour le filtrage et le lavage des précipités avant le séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Utile pour le filtrage et le lavage des précipités avant le séchage
À utiliser avec (équipement) Creuset de Gooch
Hauteur (impériale) 2,36in
Hauteur (métrique) 60 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Adaptateur de Gooch