Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
62.35€ - 910.00€
Spécification
Type de base | Hexagonale |
---|---|
Couleur de la balance | Blanc |
Forme | Rond |
Type | Bouteille graduée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11373604
|
Pyrex
3211/10MP |
100 ml | 1 ml |
72.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363604
|
Pyrex
3211/08MP |
50 ml | 1 ml |
62.35€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15567700
|
Pyrex
3211/04MP |
10 ml | 0,2 ml |
276.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15577700
|
Pyrex
3211/06MP |
25 ml | 0,5 ml |
290.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15587700
|
Pyrex
3211/12MP |
250 ml | 2 ml |
515.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15597700
|
Pyrex
3211/14MP |
500 ml | 5 ml |
735.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15507710
|
Pyrex
3211/16MP |
1000 ml | 10 ml |
910.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15517710
|
Pyrex
3211/18MP |
2000 ml | 20 ml |
770.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
- Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
- Base hexagonale : améliore la stabilité
- Interchangeable : bouchon en polyéthylène
- Classe B.
- Conformité : ISO 4788
Spécification
Hexagonale | |
Rond | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon en PE | |
Polyéthylène |
Blanc | |
Bouteille graduée | |
Classe B. | |
Émail blanc |