Learn More
Éprouvette en verre Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure. L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en PE est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
Marque: N/A 3211/04MP
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
En verre borosilicaté Pyrex™ et en PE pour sa dureté, sa stabilité et sa résistance chimique supérieure.L’éprouvette en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon en polyéthylène est un appareil remarquable de mesure et de mélange des liquides en laboratoire.
- Éprouvette en verre borosilicaté : graduations en émail blanc pour une parfaite visibilité
- Base hexagonale : améliore la stabilité
- Interchangeable : bouchon en polyéthylène
- Classe B.
- Conformité : ISO 4788
Spécification
Rond | |
Bouteille graduée | |
plusmn;0,2 ml | |
ISO 4788, BS 604, DIN 12680 | |
10 ml | |
Bouchon en PE | |
10/19 | |
0,2 ml |
Blanc | |
Hexagonale | |
Verre borosilicaté | |
Classe B. | |
159 mm | |
Émail blanc | |
Polyéthylène |