Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif
Construit en PYREX™ pour garantir la durabilité. Style Erlenmeyer, finition haute robuste et col large.
Marque:  Corning™ 4980-50
173.62 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12599995
  • 302.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Façonné renforcé
50 ml
20 à 50 ml
3,07 in
Sans bouchon
48/carton
Large marquage en émail
Étroit
51 mm
2 in
Verre borosilicaté
10 ml
7,8 cm
Col étroit
12/boîte
Non
Non stérile
1
Nom du produit
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif > 50 ml, sans bouchon