Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif
Construit en PYREX™ pour garantir la durabilité. Style Erlenmeyer, finition haute robuste et col large.
Marque: Corning™ 4980-1L
130.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
Spécification
Caoutchouc | |
Verre Pyrex | |
216 mm | |
Col étroit | |
6/boîte | |
Oui | |
Non stérile | |
35 |
1000 ml | |
Oui | |
Bouchon | |
24/carton | |
Conique | |
Oui | |
129 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
SLW007 Verrerie Usage Intensif Mise page 1
Taille: 182.8 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif > 1 l, bouchon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu