Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif
Construit en PYREX™ pour garantir la durabilité. Style Erlenmeyer, finition haute robuste et col large.
Marque: Corning™ 4980-10
195.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En PYREX™ pour sa durabilité. Flacon Erlenmeyer avec haut façonné et renforcé et col étroit.
Utilisez ces flacons pour une grande variété d’applications. Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre PYREX™ pour usage intensif sont conçus pour une durée de vie plus longue et une sécurité des utilisateurs accrue.
Spécification
Partie supérieure :Façonné et renforcé | |
10 ml | |
5 à 10 ml | |
1,96 in | |
Sans bouchon | |
12/carton | |
Large marquage en émail | |
Étroit | |
31 mm |
1,22 po | |
Verre Pyrex | |
5 ml | |
5 cm | |
Col étroit | |
12/boîte | |
Non | |
Non stérile | |
0 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
SLW007 Verrerie Usage Intensif Mise page 1
Taille: 182.8 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacon Erlenmeyer à col étroit en verre Pyrex™ pour usage intensif > 10 ml, sans bouchon
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu